4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303079-1G
APOSPC303079-1GEA 69.6 EUR InStock
APOSPC303079-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO₂
MW: 239.579 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660246
CAS-Nummer: 886500-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge