5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC303095-1G
APOSPC303095-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC303095-1G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin 95%
5-Chlor-2-(trifluormethyl)benzylamin
Formel: C₈H₇ClF₃N
MW: 209.60 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832359
CAS-Nummer: 942319-05-3
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge