2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC303263-1G
APOSPC303263-1GEA 1280 EUR InStock
APOSPC303263-1G
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₆ClF₅O₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054235
CAS-Nummer: 1706458-82-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge