5-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303360-5G
APOSPC303360-5GEA 294 EUR InStock
APOSPC303360-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
5-Chloro-2,4-difluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₂Cl₂F₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18415575
CAS-Nummer: 1261734-09-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge