3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303375-1G
APOSPC303375-1GEA 473 EUR InStock
APOSPC303375-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₄N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28752559
CAS-Nummer: 1807135-05-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge