4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303392-1G
APOSPC303392-1GEA 290 EUR InStock
APOSPC303392-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₅ClF₃NS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640053
CAS-Nummer: 2514625-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge