3-Bromo-2,6-difluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303451-1G
APOSPC303451-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC303451-1G
3-Bromo-2,6-difluorobenzamide 97%
3-Bromo-2,6-difluorobenzamide
Formel: C₇H₄BrF₂NO
MDL Number: MFCD26680221
CAS-Nummer: 1541810-83-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge