3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303514-1G
APOSPC303514-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC303514-1G
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Bromo-5-chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₂BrClF₂O
MW: 255.444 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12545924
CAS-Nummer: 2514963-78-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge