2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303562-1G PC303562-5G
APOSPC303562-1GEA 337 EUR InStock
APOSPC303562-1G APOSPC303562-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
2-Bromo-5-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄BrF₄N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640140
CAS-Nummer: 2091737-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge