3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC303581-1G
APOSPC303581-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC303581-1G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃BrClF₃O₂
MW: 303.46 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32640158
CAS-Nummer: 2091224-21-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge