3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 125 EUR InStock
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 98%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
Siedepunkt: 171 °C
Dichte: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 70 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010206
CAS-Nummer: 401-95-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge