3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3100-100G PC3100-25G
APOSPC3100-100GEA 77 EUR InStock
APOSPC3100-100G APOSPC3100-25G
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril 97%
3,5-Bis(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₉H₃F₆N
Siedepunkt: 154…156 °C
Melting Pt: 16…21 °C
Dichte: 1,421 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000379
CAS-Nummer: 27126-93-8
EINECS: 248-240-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge