4-Amino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC31145-1G
APOSPC31145-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC31145-1G
4-Amino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
4-Amino-1,1,1-trifluorobut-3-en-2-one
Formel: C₄H₄F₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569588
CAS-Nummer: 184848-89-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge