N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC31161-100MG
APOSPC31161-100MGEA 75.4 EUR InStock
APOSPC31161-100MG
N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide
N-[(1,3-Benzodioxol-5-yl)methyl]-4-chloro-N-(4-fluorophenyl)-3-nitrobenzenesulphonamide
Formel: C₂₀H₁₄ClFN₂O₆S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00098183
CAS-Nummer: 216501-69-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge