N1-(2,3,4-trifluorophenyl)-2-chloroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC31270-1G
APOSPC31270-1GEA 183 EUR InStock
APOSPC31270-1G
N1-(2,3,4-trifluorophenyl)-2-chloroacetamide
N1-(2,3,4-trifluorophenyl)-2-chloroacetamide
Formel: C₈H₅ClF₃NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00828901
CAS-Nummer: 243644-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge