5-Brom-2-fluorpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3139-1G
APOSPC3139-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3139-1G
5-Brom-2-fluorpyrimidin
5-Bromo-2-fluoropyrimidine
Formel: C₄H₂BrFN₂
Melting Pt: 90…93 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07787364
CAS-Nummer: 62802-38-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge