3-Brom-4-nitrobenzotrifluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3153-5G
APOSPC3153-5GEA 121 EUR InStock
APOSPC3153-5G
3-Brom-4-nitrobenzotrifluorid 97%
3-Brom-4-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrF₃NO₂
MDL Number: MFCD09998160
CAS-Nummer: 132839-58-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge