5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3165-1G
APOSPC3165-1GEA 23.2 EUR InStock
APOSPC3165-1G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one, technische Qualität
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃
Melting Pt: 176…178 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052077
CAS-Nummer: 154934-97-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge