3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC31870-250MG
APOSPC31870-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSPC31870-250MG
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-5-methylisoxazole-4-carboxamide
Formel: C₁₈H₁₆ClFN₂O₃S
MW: 394.848 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01566569
CAS-Nummer: 680211-94-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge