1-(4-Fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC31955-1G
APOSPC31955-1GEA 161 EUR InStock
APOSPC31955-1G
1-(4-Fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one
Formel: C₁₅H₁₁FO₂
Melting Pt: 189…190 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00206942
CAS-Nummer: 7397-22-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge