Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3211-1G
APOSPC3211-1GEA 434 EUR InStock
APOSPC3211-1G
Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(2,4-difluorophenyl)-5-methylpyrazole-4-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₂F₂N₂O₂
Siedepunkt: 116…118 °C (0,5 mm Hg)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067830
CAS-Nummer: 175135-71-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge