Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

PC3215-100G PC3215-25G PC3215-5G
APOSPC3215-100GEA 115 EUR InStock
APOSPC3215-100G APOSPC3215-25G APOSPC3215-5G
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
3-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin


Formel: C₇H₅BrF₃NO
MW: 256.02 g/mol
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190127
CAS-Nummer: 191602-54-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge