3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3218-1G
APOSPC3218-1GEA 128 EUR InStock
APOSPC3218-1G
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
3-Amino-4-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₇BFNO₂
MW: 154.94 g/mol
Melting Pt: 226…232 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03092925
CAS-Nummer: 873566-75-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge