Pentafluorophenyl 1-(thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3225-250MG
APOSPC3225-250MGEA 364 EUR InStock
APOSPC3225-250MG
Pentafluorophenyl 1-(thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylate 97%
Pentafluorophenyl 1-(thien-2-ylmethyl)piperidine-4-carboxylate
Formel: C₁₇H₁₄F₅NO₂S
Melting Pt: 73…75 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09879954
CAS-Nummer: 930111-06-1
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge