(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32260-1G
APOSPC32260-1GEA 293 EUR InStock
APOSPC32260-1G
(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
(2E)-3-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl}prop-2-enoic acid
Formel: C₁₁H₈F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00029807
CAS-Nummer: 53616-18-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge