(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32266-250MG
APOSPC32266-250MGEA 360 EUR InStock
APOSPC32266-250MG
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
(2E)-1-(Fur-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-en-1-one
Formel: C₁₄H₉F₃O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00176655
CAS-Nummer: 680215-11-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge