5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32296-1G
APOSPC32296-1GEA 87 EUR InStock
APOSPC32296-1G
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
5-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-tetrazole
Formel: C₈H₅F₃N₄
MW: 214.15 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06248886
CAS-Nummer: 2251-79-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge