3-Nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32425-25G
APOSPC32425-25GEA 1790 EUR InStock
APOSPC32425-25G
3-Nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
3-Nitro-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₃H₄F₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01328287
CAS-Nummer: 453-35-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge