5-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32459-1G
APOSPC32459-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC32459-1G
5-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
5-[2,6-Dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formel: C₁₂H₅Cl₂F₃O₂
MDL Number: MFCD00278526
CAS-Nummer: 680215-60-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge