5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32543-1G
APOSPC32543-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC32543-1G
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
5-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde
Formel: C₁₂H₆F₄O₂
MW: 258.168 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01571138
CAS-Nummer: 306936-05-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge