1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32740-5G PC32740-1G PC32740-25G
APOSPC32740-5GEA 27.7 EUR InStock
APOSPC32740-5G APOSPC32740-1G APOSPC32740-25G
1,4-Dibrom-2,3-difluorbenzol 97%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Siedepunkt: 93…94 °C/50mmHg
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835192
CAS-Nummer: 156682-52-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge