7-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3277-250MG
APOSPC3277-250MGEA 94.4 EUR InStock
APOSPC3277-250MG
7-(Trifluoromethyl)chroman-4-one 97%
7-(Trifluoromethyl)chroman-4-one
Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09998165
CAS-Nummer: 111141-02-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge