4,4-Difluorocyclohexanecarbonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32810-1G
APOSPC32810-1GEA 122 EUR InStock
APOSPC32810-1G
4,4-Difluorocyclohexanecarbonyl chloride
4,4-Difluorocyclohexanecarbonyl chloride
Formel: C₇H₉ClF₂O
MW: 182.6 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD13173983
CAS-Nummer: 376348-75-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge