6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC32880-1G
APOSPC32880-1GEA 78.3 EUR InStock
APOSPC32880-1G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxamide
Formel: C₇H₅F₃N₂O
MDL Number: MFCD02180820
CAS-Nummer: 22245-84-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge