8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32883-1G
APOSPC32883-1GEA 261 EUR InStock
APOSPC32883-1G
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₃ClF₃N₃
Melting Pt: 191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01315052
CAS-Nummer: 478066-06-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge