5-Chloro-2-(2-fluoroethoxy)benzoic acid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32901-100MG
APOSPC32901-100MGEA 69.6 EUR InStock
APOSPC32901-100MG
5-Chloro-2-(2-fluoroethoxy)benzoic acid 99%
5-Chloro-2-(2-fluoroethoxy)benzoic acid
Formel: C₉H₈ClFO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20483784
CAS-Nummer: 334652-74-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge