2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC32933-250MG
APOSPC32933-250MGEA 364 EUR InStock
APOSPC32933-250MG
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-benzimidazol-4-amine
Formel: C₈H₆F₃N₃
MDL Number: MFCD05856872
CAS-Nummer: 189045-18-9
UN: 2811
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge