2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3353-250MG
APOSPC3353-250MGEA 31.9 EUR InStock
APOSPC3353-250MG
2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
Melting Pt: 157 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878344
CAS-Nummer: 957065-87-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge