Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3407-1G
APOSPC3407-1GEA 68.6 EUR InStock
APOSPC3407-1G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl) Phosphite
Formel: C₉H₃F₁₈O₃P
MW: 532.07 g/mol
Siedepunkt: 130 °C
Dichte: 1.69 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192561
CAS-Nummer: 66470-81-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge