Methyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)thieno-[3,4-b]-pyridine-1-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3409-250MG
APOSPC3409-250MGEA 46.4 EUR InStock
APOSPC3409-250MG
Methyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)thieno-[3,4-b]-pyridine-1-carboxylate 97%
Methyl-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)thieno-[3,4-b]-pyridine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₆F₃NO₃S
Melting Pt: 144…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00173841
CAS-Nummer: 175203-39-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge