3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3426-25G PC3426-5G PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA 342 EUR InStock
APOSPC3426-25G APOSPC3426-5G APOSPC3426-1G
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆F₄O
MW: 206.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236273
CAS-Nummer: 237761-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge