1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3429-1G PC3429-5G
APOSPC3429-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3429-1G APOSPC3429-5G
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol 98%
1-Brom-3-(difluormethoxy)benzol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
Siedepunkt: 196…197 °C
Dichte: 1.585 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236233
CAS-Nummer: 262587-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge