4-Fluorbenzalchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3444C-25G
APOSPC3444C-25GEA 87 EUR InStock
APOSPC3444C-25G
4-Fluorbenzalchlorid 98%
4-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Siedepunkt: 81…83 °C/15mmHg
Dichte: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000832
CAS-Nummer: 456-19-9
EINECS: 207-258-5
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge