6-Fluor-o-anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3458-1G PC3458-25G PC3458-5G
APOSPC3458-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3458-1G APOSPC3458-25G APOSPC3458-5G
6-Fluor-o-anisaldehyd 98%
6-Fluor-o-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Melting Pt: 59…63 °C
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01090998
CAS-Nummer: 146137-74-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge