3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC3467-25G
APOSPC3467-25GEA 621 EUR InStock
APOSPC3467-25G
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1-sulphonyl chloride
Formel: C₃H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 77…78 °C/16mmHg
Dichte: 1,557 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06248898
CAS-Nummer: 845866-80-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge