2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3481-1G
APOSPC3481-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC3481-1G
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane 98%
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₁₇H₈F₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00142759
CAS-Nummer: 10224-18-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge