2-Fluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3500-1KG PC3500-100G PC3500-500G
APOSPC3500-1KGEA 55.1 EUR InStock
APOSPC3500-1KG APOSPC3500-100G APOSPC3500-500G
2-Fluorbenzoesäure 99%
2-Fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Siedepunkt: 245
Melting Pt: 122…125 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002405
CAS-Nummer: 445-29-4
EINECS: 207-158-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge