2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3527-1G
APOSPC3527-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC3527-1G
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
2-Fluor-5-(methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BFNO₃
MW: 196.97 g/mol
Melting Pt: 174…176 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436028
CAS-Nummer: 874289-40-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge