2-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
PC3529-1G
APOSPC3529-1GEA 248 EUR InStock
APOSPC3529-1G
2-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
2-Fluor-5-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225.0300 g/mol
Melting Pt: 147…149 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08436029
CAS-Nummer: 874289-48-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge