6-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC3627-500MG
APOSPC3627-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSPC3627-500MG
6-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Fluoro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆FNO₃
Melting Pt: 298…300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00973836
CAS-Nummer: 343-10-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge